Learn More
Corning™ Sachets autoclavables portant un symbole de danger biologique
Pour l’élimination des déchets contaminés dans des autoclaves. Les sachets pour autoclaves Gosselin™ portant un symbole de danger biologique peuvent supporter des températures d’autoclavage allant jusqu’à 134°C/273,2°F.
Marque:  Corning™ SA14-10
30.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15547885
  • 66.85€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Sachets en polypropylène (PP) résistants
  • Résistance thermique 134°C
  • Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
14 L
40 μm
1/boîte
600 mm
Polypropylène
500/boîte
400 mm
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Offre Corning Lab Products
    Code promotionnel24073
    Expire2025-04-25
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Sachets autoclavables portant un symbole de danger biologique > 14 L ; PP