Learn More
Corning™ Sachets autoclavables
Pour un autoclavage sûr des produits contaminés
Marque: Corning™ SA03-05
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Sac polyéthylène imprimé autoclavable 121°C• Sac polyéthylène HDPE transparent autoclavable 121°C, épaisseur 40μm, impression symbole Biohazard noire.
Spécification
Oui | |
Naturel | |
Symbole de danger biologique | |
40 μm | |
25.5 cm | |
40 cm |
3 l | |
Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie | |
HDPE | |
10.03 in. | |
15.74 in. |