Learn More
Corning™ Sachets autoclavables
Pour un autoclavage sûr des produits contaminés
Marque: Corning™ SA21-05
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Épaisseur : 40 μm
- Nombreux volumes disponibles
Spécification
Oui | |
Naturel | |
Symbole de danger biologique | |
40 μm | |
40 cm | |
78 cm |
21 l | |
Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie | |
HDPE | |
15.74 in. | |
30.7 in. |