Learn More
Corning™ Sachets autoclavables
Pour un autoclavage sûr des produits contaminés
Marque:  Corning™ SA14-03
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 8.80000kg
Code produit. 11733244
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Sac polyéthylène imprimé autoclavable 121°C
• Sac polyéthylène HDPE transparent autoclavable 121°C, épaisseur 40μm, impression symbole Biohazard noire.
Spécification
Spécification
Oui
Naturel
Symbole de danger biologique
40 μm
40 cm
60 cm
9 l
Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie
HDPE
15.74 in.
23.62 in.