Learn More
Corning™ Sachets autoclavables pour mélangeur
Pour un autoclavage sûr des produits contaminés
Marque: Corning™ SA14-01
Description
- Sachets en polypropylène (PP) résistants
- Résistance thermique 134°C
- Transparent
Informations sur la commande
Les sachets non imprimés sont conditionnés dans des boîtes. Les sachets imprimés sont fournis en rouleaux.
Spécification
Autoclavable | |
Naturel | |
Polypropylène | |
500/carton | |
15,74 in | |
23,62 po |
14 L | |
Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie | |
40 μm | |
500/boîte | |
40 cm | |
60 cm |