Learn More
Gosselin™ Tubes à essai de 15 ml en PP à base conique
Code produit. 12318586
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 12318586
Marque: Gosselin™ TC15A03
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Solution idéale pour une utilisation clinique, environnementale, industrielle, microbiologique et dans l’industrie laitière. Les tubes à essai en PP à fond conique Gosselin™ de 15 ml sont fabriqués en PP naturel transparent.
  • Avec graduations
  • Avec zone d’écriture
  • Avec bouchon à vis étanche
  • Centrifugation jusqu’à 8000 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 15 ml
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 118,5 mm
Capacité (impériale) 0,51 oz.
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 17,1 mm
Graduated Oui