Learn More
Gosselin™ Boîtes de Petri Gosselin™ 100 x 15 mm
Click to view available options
Évent:
1
Néant
Conditionnement:
700 pièces
825 pièces
Description
- Diam. 90 mm
- Polystyrène cristal (PS)
- Planéité optimale
- Pochettes à ouverture facile
Spécification
Spécification
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre par carton | 700/boîte |
| Nb par paquet | 28/boîte |
| Évent | Néant |
| Hauteur (métrique) | 15 mm |
| Diamètre (métrique) | 90 mm |