Learn More
Fil d’or, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, Premion™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. .15.15 g/m
93.16€ - 2019.05€
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11317048
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014726.BP
2 cm
93.16€
2cm
11397038
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014726.BS
10 cm
437.18€
10cm
11307048
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014726.BW
50 cm
2019.05€
50cm
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-57-5
196.97
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
or
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Spécification
Gold
7440-57-5
99.999% (Metals basis)
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
or
23985
Odorless
Golden
Gold colored wire
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
196.97
CHEBI:30050
Fil, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-165-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante