Learn More
Solution étalon d’or, pour AAS, 1 mg/ml d’Au dans 0,5 N de HCl, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10743581 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Unit Size:
100mL
500mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10743581
Brand: Thermo Scientific Acros 196005000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Gold standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml Au in 0.5N HCl
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7440-57-5, 7647-01-0, 7732-18-5
Densité 1.0900g/mL
Gravité spécifique 1.09
Forme physique Poudre et/ou morceaux
Formule moléculaire Au
Concentration 990 to 1010 μg/mL of Au(3+) in 10 to 20% HCl
Numéro MDL MFCD00003436
Couleur Orange-jaune à blanc
Solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Au]
Nom IUPAC or
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
CID PubChem 23985
Quantité 500 ml
ChEBI CHEBI:30050
Poids de la formule 196.97
Qualité SAA
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Gold standard solution, 1 mg/ml Au in 10-20% HCl
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid