Learn More
Lingot d’or, Dia. X L : 3,175 x 6,35 mm (0,125 x 0,25 po), Premion™, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. .0.97 g/pastille
sur devis - 1332.63€
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11410320
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013394.KG
1 Pc.
279.39€
1 pièce
15444755
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013394.KJ
5 Pc.
1332.63€
5 pièces
11420320
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013394.KM
25 Pc.
sur devis
25 pièces
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
Gold slugs are used in thermal evaporation and electrodes (quartz oscillator, light-emitting diodes, and laser diodes).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-57-5
196.97
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
or
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Spécification
Gold
7440-57-5
99.99% (Metals basis)
MFCD00003436
Soluble in hot sulfuric acid and aqua regia. Insoluble in water and acid.
[Au]
196.97
CHEBI:30050
Pastille, diamètre X L : 3,175 x 6,35 mm (0,125 x 0,25 po)
Golden
Gold colored slug
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
or
23985
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-165-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante