Learn More
Étl. de plasma à l’or Solution, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ Code produit.: 11400430
Étl. de plasma à l’or Solution, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit. 11400430
500 mL
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Code produit. 11400430
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014392.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Gold, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold
Quantité 500 mL
Odeur Characteristic
Densité Approx. 1g/cm3
Forme physique Liquide
Solubilité Immiscible with water
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1461410 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2024 Catalog Number014392.AP,014392.AD,014392.AE
Numéro de lot1420584 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2024 Catalog Number014392.AP,014392.AD,014392.AE
Numéro de lot1398984 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/10/2023 Catalog Number014392.AP,014392.AD,014392.AE
Numéro de lot280060 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number014392.AP,014392.AD,014392.AE
Numéro de lot61200653 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number014392.AP,014392.AD,014392.AE
Nom du produit
Étl. de plasma à l’or Solution, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >