Learn More
Nanoparticules d’or, 80 nm, fournies dans 0,1 mg/ml de citrate de sodium avec stabilisateur, dia. ext. 1, absorption à 553nm, Thermo Scientific Chemicals
Description
Suitable for adsorption of thiolated ligands such as oligonucleotides and polyethylene glycols. Also, due to the increased stability, these gold nanoparticles are ideal for use in physical and optical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Convient à l’adsorption de ligands thiolatés tels que les oligonucléotides et les glycols en polyéthylène
- En outre, en raison de la stabilité accrue, ces nanoparticules d’or sont idéales pour être utilisées en applications physiques et optiques
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold nanoparticles |
Couleur | Rose à rouge |
Note relative au nom | supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 553nm absorption |
Quantité | 100 mL |
Granulométrie | 80nm |
Sensibilité | Light sensitive |
Forme | Liquide |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q07L008 | Certificat d’analyse | 08/04/2025 | J67109.AE,J67109.AC |
U22K006 | Certificat d’analyse | 05/10/2024 | J67109.AE,J67109.AC |
Q26K017 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | J67109.AE,J67109.AC |
Q09K041 | Certificat d’analyse | 18/04/2024 | J67109.AE,J67109.AC |
M24K016 | Certificat d’analyse | 07/02/2024 | J67109.AE,J67109.AC |