Learn More
Nanoparticules d’or, 80 nm, fournies dans 0,1 mg/ml de citrate de sodium avec stabilisateur, dia. ext. 1, absorption à 553nm, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15474525
Nanoparticules d’or, 80 nm, fournies dans 0,1 mg/ml de citrate de sodium avec stabilisateur, dia. ext. 1, absorption à 553nm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15474525
25 mL
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Code produit. 15474525
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J67109.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Suitable for adsorption of thiolated ligands such as oligonucleotides and polyethylene glycols. Also, due to the increased stability, these gold nanoparticles are ideal for use in physical and optical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Convient à l’adsorption de ligands thiolatés tels que les oligonucléotides et les glycols en polyéthylène
  • En outre, en raison de la stabilité accrue, ces nanoparticules d’or sont idéales pour être utilisées en applications physiques et optiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanoparticles
Couleur Rose à rouge
Note relative au nom supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 553nm absorption
Quantité 25 mL
Granulométrie 80nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide
Nom du produit
Nanoparticules d’or, 80 nm, fournies dans 0,1 mg/ml de citrate de sodium avec stabilisateur, dia. ext. 1, absorption à 553nm, Thermo Scientific Chemicals >