Learn More
Nanoparticules d’or, 70 nm, fonctionnalisées par des groupements amine, 3 kDa pégylées, dia. ext. de 50, absorption à 548 nm
246.00€ - 431.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Au |
Poids moléculaire (g/mol) | 196.97 |
Numéro MDL | MFCD00003436 |
Clé InChI | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
CID PubChem | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
Nom IUPAC | or |
SMILES | [Au] |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
23985 | |
or |
Au | |
MFCD00003436 | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Spécification
Gold nanoparticles | |
amine-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 548nm absorption | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 | |
Light sensitive |
Rose à rouge | |
7440-57-5 | |
MFCD00003436 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
or | |
23985 | |
70nm | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : Keep cold