Learn More
Nanoparticules d’or, 50 nm, fournies en 0,1 mg/ml de citrate de sodium avec stabilisateur dia. ext. 1, absorption 535 nm, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15414635
Nanoparticules d’or, 50 nm, fournies en 0,1 mg/ml de citrate de sodium avec stabilisateur dia. ext. 1, absorption 535 nm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15414635
100 mL
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Code produit. 15414635
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J67433.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
For adsorption of thiolated ligands such as oligonucleotides and polyethylene glycols. Also, due to the increased stability, these gold nanoparticles are ideal for use in physical and optical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Pour l’adsorption de ligands thiolatés tels que les oligonucléotides et les glycols en polyéthylène
  • En outre, en raison de la stabilité accrue, ces nanoparticules d’or sont idéales pour être utilisées en applications physiques et optiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanoparticles
Couleur Rose à rouge
Note relative au nom supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer OD: 1, 535nm absorption
Quantité 100 mL
Granulométrie 50nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide
Nom du produit
Nanoparticules d’or, 50 nm, fournies en 0,1 mg/ml de citrate de sodium avec stabilisateur dia. ext. 1, absorption 535 nm, Thermo Scientific Chemicals >