Learn More
Nanoparticules d’or, 40 nm, fournies dans 0,1 mg/ml de citrate de sodium avec stabilisateur, dia. ext. 1, absorption à 530nm, Thermo Scientific Chemicals
94.57€ - 284.42€
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15414485
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67001.AC
25 mL
94.57€
25mL
15424485
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67001.AE
100 mL
284.42€
100mL
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-57-5
196.97
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
or
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Spécification
Gold nanoparticles
supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 530nm absorption
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
196.97
CHEBI:30050
40nm
Liquide
Rose à rouge
7440-57-5
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
or
23985
Odorless
Light sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : À conserver au froid