Learn More
Thermo Scientific™ Joints de base pour port d’injection GC pour instruments Thermo Scientific™ et Agilent
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Garantissez une analyse GC optimale grâce à l’étanchéité exceptionnelle et aux propriétés inertes des joints de base pour port d’injection GC Thermo Scientific™.
Assurez une analyse par chromatographie en phase gazeuse (GC) optimale grâce à l’étanchéité exceptionnelle et aux propriétés inertes des joints de base pour port d’injection GC Thermo Scientific™. Usinés avec précision à partir d’acier inox de qualité supérieure ; faites votre choix parmi des joints de base plaqué or ou traités par Siltek La surface revêtue chimiquement inerte les rend adaptés à l’analyse de composés actifs tels que les pesticides, les biphényles polychlorés (PCB) et les phénols. Utilisez ces joints de base de port d’injection GC avec les ports d’injection à débit divisé/non divisé des systèmes GC Thermo Scientific™ TRACE™ série 1300 et GC Agilent 5890/6890/7890.
- Élaborés à la machine avec précision, pour fournir des propriétés d’étanchéité exceptionnelles.
- Réduit l’activité (particulièrement utile pour l’analyse des pesticides, des PCB, des phénols, etc.)
- L’acier inox de haute qualité assure une étanchéité reproductible
- Équivalent direct à la pièce d’origine Agilent
- Compatible avec tous les ports d’injection à débit divisé / non divisé GC Agilent 5890 / 6890 / 7890
Spécification
Spécification
| Quantité | 10/boîte |
| Product Type | Joint de base d’entrée Siltek |
| Diamètre (métrique) interne | 0,8 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Installation à colonne unique (version croisée) |