Learn More
Thermo Scientific™ Joints de base pour port d’injection GC pour instruments Thermo Scientific™ et Agilent
Code produit. 10371335 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,8 mm
1,2 mm
1,2 mm
À utiliser avec (équipement):
Installation à colonne unique
Installation à colonne unique (version croisée)
Installation à double colonne
Quantité:
10/boîte
2/boîte
Product Type:
Joint de base d’entrée Siltek
Joint de base d’entrée doré
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
Code produit. 10371335
Marque: Thermo Scientific™ 290GA084
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garantissez une analyse GC optimale grâce à l’étanchéité exceptionnelle et aux propriétés inertes des joints de base pour port d’injection GC Thermo Scientific™.
Assurez une analyse par chromatographie en phase gazeuse (GC) optimale grâce à l’étanchéité exceptionnelle et aux propriétés inertes des joints de base pour port d’injection GC Thermo Scientific™. Usinés avec précision à partir d’acier inox de qualité supérieure ; faites votre choix parmi des joints de base plaqué or ou traités par Siltek La surface revêtue chimiquement inerte les rend adaptés à l’analyse de composés actifs tels que les pesticides, les biphényles polychlorés (PCB) et les phénols. Utilisez ces joints de base de port d’injection GC avec les ports d’injection à débit divisé/non divisé des systèmes GC Thermo Scientific™ TRACE™ série 1300 et GC Agilent 5890/6890/7890.
  • Élaborés à la machine avec précision, pour fournir des propriétés d’étanchéité exceptionnelles.
  • Réduit l’activité (particulièrement utile pour l’analyse des pesticides, des PCB, des phénols, etc.)
  • L’acier inox de haute qualité assure une étanchéité reproductible
  • Équivalent direct à la pièce d’origine Agilent
  • Compatible avec tous les ports d’injection à débit divisé / non divisé GC Agilent 5890 / 6890 / 7890
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10/boîte
Product Type Joint de base d’entrée doré
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm
À utiliser avec (équipement) Installation à colonne unique (version croisée)