Learn More
Thermo Scientific™ Joints de base pour port d’injection GC pour instruments Thermo Scientific™ et Agilent
Código de producto. 10219174 Tienda Thermo Scientific Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diamètre (métrique) interne:
0,8 mm
1,2 mm
1,2 mm
À utiliser avec (équipement):
Installation à colonne unique
Installation à colonne unique (version croisée)
Installation à double colonne
Quantité:
10/boîte
2/boîte
Product Type:
Joint de base d’entrée Siltek
Joint de base d’entrée doré
missing translation for 'unitSize'
10 pièces
2 pièces
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10219174
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 290GA083
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Garantissez une analyse GC optimale grâce à l’étanchéité exceptionnelle et aux propriétés inertes des joints de base pour port d’injection GC Thermo Scientific™.
Assurez une analyse par chromatographie en phase gazeuse (GC) optimale grâce à l’étanchéité exceptionnelle et aux propriétés inertes des joints de base pour port d’injection GC Thermo Scientific™. Usinés avec précision à partir d’acier inox de qualité supérieure ; faites votre choix parmi des joints de base plaqué or ou traités par Siltek La surface revêtue chimiquement inerte les rend adaptés à l’analyse de composés actifs tels que les pesticides, les biphényles polychlorés (PCB) et les phénols. Utilisez ces joints de base de port d’injection GC avec les ports d’injection à débit divisé/non divisé des systèmes GC Thermo Scientific™ TRACE™ série 1300 et GC Agilent 5890/6890/7890.
  • Élaborés à la machine avec précision, pour fournir des propriétés d’étanchéité exceptionnelles.
  • Réduit l’activité (particulièrement utile pour l’analyse des pesticides, des PCB, des phénols, etc.)
  • L’acier inox de haute qualité assure une étanchéité reproductible
  • Équivalent direct à la pièce d’origine Agilent
  • Compatible avec tous les ports d’injection à débit divisé / non divisé GC Agilent 5890 / 6890 / 7890
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Quantité 2/boîte
Product Type Joint de base d’entrée doré
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm
À utiliser avec (équipement) Installation à colonne unique (version croisée)
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado