Learn More
Oxyde d’or(III), Premion™, 99,99 % (base métallique), Au 88,6 % min, Thermo Scientific Chemicals
85.50€ - 1083.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1303-58-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Au2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 441.93 |
Numéro MDL | MFCD00014173 |
Clé InChI | DDYSHSNGZNCTKB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | digold trioxide, unii-lw5y686rup, gold iii oxide, gold 3+ ; oxygen 2-, lw5y686rup, gold trioxide, gold oxide, gold sesquioxide, gold oxide,, gold iii oxide, premion |
CID PubChem | 164805 |
Nom IUPAC | or(3+) ; oxygène(2-) |
SMILES | [O-2].[O-2].[O-2].[Au+3].[Au+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11316538
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012161.01 |
0.25 g |
85.50€
0.25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11306538
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012161.03 |
1 g |
292.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012161.06 |
5 g |
1083.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used in aerospace and electrochemical applications such as fuel cells in which they exhibit ionic conductivity. It acts as strong reducing agent in redox reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1303-58-8 | |
441.93 | |
DDYSHSNGZNCTKB-UHFFFAOYSA-N | |
164805 | |
[O-2].[O-2].[O-2].[Au+3].[Au+3] |
Au2O3 | |
MFCD00014173 | |
digold trioxide, unii-lw5y686rup, gold iii oxide, gold 3+ ; oxygen 2-, lw5y686rup, gold trioxide, gold oxide, gold sesquioxide, gold oxide,, gold iii oxide, premion | |
or(3+) ; oxygène(2-) |
Spécification
Gold(III) oxide | |
1303-58-8 | |
Poudre | |
Au2O3 | |
14,4524 | |
Insoluble in water; Soluble in HCl,HNO3and in NaCN solution. | |
[O-2].[O-2].[O-2].[Au+3].[Au+3] | |
441.93 | |
441.93 | |
Premion™ | |
Odorless |
150°C (decomposition) | |
Marron | |
(Base des métaux) | |
MFCD00014173 | |
digold trioxide, unii-lw5y686rup, gold iii oxide, gold 3+ ; oxygen 2-, lw5y686rup, gold trioxide, gold oxide, gold sesquioxide, gold oxide,, gold iii oxide, premion | |
DDYSHSNGZNCTKB-UHFFFAOYSA-N | |
or(3+) ; oxygène(2-) | |
164805 | |
99.99% | |
Au 88.6% min. |
Sécurité et traitement
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 215-122-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only