Learn More
Hydroxyde d’or(III), Au 79 % min, Thermo Scientific Chemicals
Solutions de placage or, décoration en porcelaine.
217.00€ - 2003.00€
Identifiants chimiques
CAS 1303-52-2
Formule moléculaire AuH6O3
Poids moléculaire (g/mol) 251.01
Numéro MDL MFCD00046173
Clé InChI PPOYUERUQZXZBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gold iii hydroxide, gold trihydroxide, gold hydroxide au oh 3, auh3o3, gold hydroxide, au oh 3, gold iii hydroxide, au
CID PubChem 102103
SMILES O.O.O.[Au]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11376528
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012159.03
1 g
217.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11386528
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012159.06
5 g
1059.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11366528
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012159.09
10 g
2003.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Gold(III) hydroxide is used in medicine, porcelain making, gold plating, and daguerrotypes. Used for preparation of gold catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1303-52-2
251.01
PPOYUERUQZXZBE-UHFFFAOYSA-N
102103
AuH6O3
MFCD00046173
gold iii hydroxide, gold trihydroxide, gold hydroxide au oh 3, auh3o3, gold hydroxide, au oh 3, gold iii hydroxide, au
O.O.O.[Au]
Spécification
Gold(III) hydroxide
Poudre
MFCD00046173
gold iii hydroxide, gold trihydroxide, gold hydroxide au oh 3, auh3o3, gold hydroxide, au oh 3, gold iii hydroxide, au
PPOYUERUQZXZBE-UHFFFAOYSA-N
gold(III) hydroxide
102103
Au 79% min.
Light sensitive
1303-52-2
AuH6O3
14,4523
Insoluble in water.
O.O.O.[Au]
251.01
247.99
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 215-120-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante