Learn More
Chlorure d’or(III), 99,99 % (à base de métaux), Au 64,4 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
271.00€ - 973.00€
Identifiants chimiques
CAS 13453-07-1
Formule moléculaire AuCl3
Numéro MDL MFCD00014172
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11349538
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043360.03
1 g
271.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11339538
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043360.06
5 g
973.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Gold(III) chloride is used in colloidal gold solutions, in photography and as a print toning agent(gold toning), starting solution to form other gold compounds and a precursor for preparation of ultra pure gold metal. It is used in electroplating and electroless plating as an anode in an electric cell. Gold(III) chloride acts as a gold catalyst and cell body stains for bright field and dark field microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13453-07-1
AuCl3
MFCD00014172
Spécification
Gold(III) chloride
13453-07-1
Cristalline
AuCl3
Soluble in water,ethanol,ether and slightly soluble in liquid ammonia.
Odorless
Red crystalline
180° (sublimation)
Rouge
99.99% (Metal basis)
MFCD00014172
303.33
Hygroscopic
3.90 g/cm3
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 236-623-1
missing translation for 'rtecsNumber' : MD5420000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante