Learn More
Chlorure d’or(III), Au 64,4 % min, Thermo Scientific Chemicals
89.40€ - 878.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13453-07-1 |
---|---|
Formule moléculaire | AuCl3 |
Numéro MDL | MFCD00014172 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11366538
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012163.01 |
0.25 g |
89.40€
0.25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11356538
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012163.03 |
1 g |
258.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11346538
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012163.06 |
5 g |
878.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used in colloidal gold solutions, in photography and as a print toning agent(gold toning), starting solution to form other gold compounds and a precursor for preparation of ultra pure gold metal. It is used in electroplating and electroless plating as an anode in an electric cell. Gold(III) chloride acts as a gold catalyst and cell body stains for bright field and dark field microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13453-07-1 | |
AuCl3 | |
MFCD00014172 |
Spécification
Gold(III) chloride | |
13453-07-1 | |
Cristalline | |
MFCD00014172 | |
303.33 | |
Hygroscopic | |
3.9 |
180° (sublimation) | |
Rouge | |
AuCl3 | |
Soluble in water,ethanol,ether and slightly soluble in liquid ammonia. | |
Odorless | |
Red crystalline |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 236-623-1
missing translation for 'rtecsNumber' : MD5420000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Hygroscopique
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only