Learn More
Chlorure d’or(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
160.00€ - 878.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13453-07-1 |
---|---|
Formule moléculaire | AuCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 303.32 |
Numéro MDL | MFCD00014172 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10368980
|
Thermo Scientific Acros
318645000 |
500 mg | Flacon en verre |
160.00€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10135263
|
Thermo Scientific Acros
318640050 |
5 g | Flacon en verre |
878.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13453-07-1 | |
AuCl3 | |
303.32 | |
MFCD00014172 |
Spécification
Gold(III) chloride | |
99% | |
Marron à jaune | |
98.5% min. (ex Au) | |
AuCl3 | |
15, 4556 | |
303.32 | |
99% |
254.0°C | |
13453-07-1 | |
Poudre cristalline, cristaux ou morceaux | |
AuCl3 | |
MFCD00014172 | |
Solubility in water: soluble | |
303.32 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 236-623-1
missing translation for 'rtecsNumber' : MD5420000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Gold(III) chloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.