Learn More
Bromure d’or(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11404087
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10294-28-7
AuBr3H3
439.70
MFCD00014171
KJCSJLXVPHOFJC-UHFFFAOYSA-N
Bromure d’or(III)
Br.Br.Br.[Au]
10294-28-7
AuBr3H3
439.70
MFCD00014171
KJCSJLXVPHOFJC-UHFFFAOYSA-N
Bromure d’or(III)
Br.Br.Br.[Au]
Gold(III) bromide is used as a catalyst in a variety of reactions. It catalyzes the reaction between an enynal unit and carbonyl compounds to form a six-membered cyclic compound. Another catalytic use of gold tribromide is in the nucleophilic substitution reaction of propargylic alcohols, with the gold complex acting as an alcohol-activating agent to facilitate the substitution. It can be used as a testing reagent for the presence of ketamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure d’or(III) est utilisé comme catalyseur dans diverses réactions. Il catalyse la réaction entre une unité énynal et des composés carbonylés pour former un composé cyclique à six chaînons. Une autre utilisation catalytique du tribromure d’or réside dans la réaction de substitution nucléophile des alcools propargyliques, le complexe aurifère agissant comme agent activateur de l’alcool pour faciliter la substitution. Il peut être utilisé comme réactif de test de détection de la présence de kétamine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Gold(III) bromide
Point de fusion ∼160°C (decomposition)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 436.69
Pourcentage de pureté 99%
Sensibilité Hygroscopic