Learn More
Chlorure d’or(I), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
262.00€ - 1119.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10294-29-8 |
---|---|
Formule moléculaire | AuCl |
Poids moléculaire (g/mol) | 232.42 |
Numéro MDL | MFCD00046175 |
Clé InChI | FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade |
CID PubChem | 27366 |
ChEBI | CHEBI:30078 |
Nom IUPAC | chlorure d’or |
SMILES | [Cl-].[Au+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10232893
|
Thermo Scientific Acros
388330010 |
1 g | Flacon en verre |
262.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10571124
|
Thermo Scientific Acros
388330050 |
5 g | Flacon en verre |
1119.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10294-29-8 | |
232.42 | |
FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M | |
27366 | |
chlorure d’or |
AuCl | |
MFCD00046175 | |
gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade | |
CHEBI:30078 | |
[Cl-].[Au+] |
Spécification
Gold(I) chloride | |
10294-29-8 | |
Poudre | |
AuCl | |
MFCD00046175 | |
gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade | |
FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M | |
chlorure d’or | |
27366 | |
232.42 |
289.0°C | |
Jaune à vert | |
99+% | |
AuCl | |
15, 4550 | |
Solubility in water: decomposes | |
[Cl-].[Au+] | |
232.42 | |
CHEBI:30078 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut être corrosif pour les métaux.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-655-8
- Gold(I) chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.