Learn More
Gaze d’or, maille tissée de 100 avec fil à partir de 0,064 mm (0,0025 po) de diamètre, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Forme : Toile métallique 100 x 100 mm ; Env. .4.9 g ; Zone ouverte : 56,3 % ; largeur d’ouverture : 0,0075 po
sur devis - 915.56€
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11365237
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040931.FF
25 x 25 mm
466.32€
1 pièce
11400351
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040931.FI
50 x 50 mm
915.56€
1 pièce
15421677
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040931.FY
50 x 100 mm
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
Gold gauze, 100 mesh woven from 0.064mm (0.0025in) dia wire, 99.99% (metals basis) is used as an electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-57-5
196.97
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
or
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Spécification
Gold
7440-57-5
19.32g/cm3 at 20°C
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
or
23985
100 Mesh
Gaze
Golden
Gold colored gauze
99.99% (Metals basis)
MFCD00003436
Insoluble in water.
[Au]
196.97
CHEBI:30050
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-165-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante