Learn More
Feuille d’or, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, 99,95 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold foil |
Note relative au nom | 0.5mm (0.02 in.) thick |
CAS | 7440-57-5 |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Formule moléculaire | Au |
Numéro MDL | MFCD00003436 |
Quantité | 25 x 25 mm |
Synonyme | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
Clé InChI | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Au] |