Learn More
Chlorure d’or trihydrate ACS, MP Biomedicals™
Code produit. 15702262
Click to view available options
Quantité:
1 g
Chlorure d’or trihydraté ACS MP Biomedicals™ pour la microanalyse du rubidium, du césium et pour la détermination des alcaloïdes.
  • Utilisé pour la microanalyse du rubidium, du césium et dans la détermination des alcaloïdes.
  • Généralement utilisé comme précurseur pour la préparation de nanoparticules d’or (Au).
  • Il est utilisé dans les barres de contrôle des réacteurs nucléaires et dans la fabrication des filaments des ampoules électriques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold Chloride
Note relative au nom Trihydrate
CAS 16961-25-4
Quantité 1 g
Formule moléculaire AuCl4
Synonyme Tetrachlorogold (III) Hydrate
Clé InChI CQVDKGFMVXRRAI-UHFFFAOYSA-J
SMILES Cl[Au](Cl)(Cl)Cl
Nom IUPAC tetrachlorogold
Poids moléculaire (g/mol) 338.77
Poids de la formule 393.8
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Gold Chloride Trihydrate, ACS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.