Learn More
3M™ Lunettes-masque de sécurité GoggleGear™ 6000
Les lunette-masques de sécurité 3M™ Goggle Gear™ série 6000 de grande dimension sont dotées d'une ventilation indirecte, pour la circulation de l'air et d'un revêtement antibuée et antirayure Scotchgard™.
Marque: 3M™ 7100216192
219.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour des lunette-masques de sécurité dotées d'une ventilation indirecte et d'un revêtement antibuée et antirayure Scotchgard™ 3M™, utilisez les lunette-masques de sécurité GoggleGear™ 3M™, série 6000.
- Nos lunettes-masques de sécurité de grandes dimensions disposent d'une ventilation indirecte pour permettre à l'air de circuler et réduire la formation de buée. Pour une protection antibuée supérieure et une durabilité accrue, l'optique en polycarbonate est dotée d'un revêtement antibuée et antirayure Scotchgard™ 3M™ qui résiste plus longtemps à la buée que les revêtements antibuée traditionnels, même après jusqu'à 25 lavages à l'eau. Disponible dans une gamme de couleurs du contour des optiques et avec deux types d'optiques.
- Test interne 3M selon la méthode de test EN168 par rapport aux revêtements antibuée classiques.
Spécification
Anti-fog | |
Safety Goggles | |
Polycarbonate | |
Polycarbonate | |
UV400 |
None | |
Red | |
Reusable | |
Polypropylène | |
Large Profile |