Learn More
Invitrogen™ Goat anti-Mouse IgG2b Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marque: Invitrogen™ M32407
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Goat anti-Mouse IgG2b Cross-Adsorbed Secondary Antibody for Western Blot, IHC, ELISA
Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
Spécification
| Mouse IgG2b Cross-Adsorbed | |
| Polyclonal | |
| HRP | |
| Goat | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| Mouse | |
| Secondary Antibody | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot | |
| 1.0 mg/mL | |
| PBS with 4mg/mL BSA, 40% glycerol and 0.19% Kathon™ CG; pH 7.4 | |
| Mouse IgG2b. | |
| 1 mL | |
| Secondary | |
| 4°C | |
| Liquid | |
| Responsibly packaged |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Goat anti-Mouse IgG2b Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone