Learn More
Goat anti-Mouse IgG whole molecule, Biotin, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™
Marke:  Abnova PAB10748.2mg
Artikelnummer. 16233040
  • 255.00€ / 2mg
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
Goat anti-Mouse IgG whole molecule
Polyclonal
Goat anti-mouse IgG recognizes mouse IgG whole molecule. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography. The antibody is conjugated with Biotin.
In 10mM potassium phosphate, 75mM NaCl, 50% (v/v) glycerol, pH 7.2 (0.01% (w/v) sodium azide, 10mg/mL BSA (Immunoglobulin and Protease free))
Mouse IgG whole molecule
2 mg
Mouse
Lyophilized
ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Biotin
The optimal working dilution should be determined by the end user.
Goat
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography, followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities.
Secondary
Store at 4°C on dry atmosphere.
After reconstitution with 1 mL of deionized water, store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only