Learn More
Thermo Scientific Chemicals GNF-5, 95 %
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | GNF-5 |
CAS | 778277-15-9 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Quantité | 100 mg |
Formule moléculaire | C20H17F3N4O3 |
Poids de la formule | 418,37 |
Clé InChI | IIQUYGWWHIHOCF-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OCCNC(=O)C1=CC=CC(=C1)C1=CC(NC2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2)=NC=N1 |
Nom IUPAC | N-(2-hydroxyethyl)-3-(6-{[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide |
Poids moléculaire (g/mol) | 418.38 |