Learn More
Thermo Scientific™ GNE7915, 95 %
Marque: Thermo Scientific™ 468021000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
GNE7915 | |
[4-[[4-(éthylamino)-5-(trifluorométhyl)-2-pyrimidinyl]amino]-2-fluoro-5-méthoxyphényl]-4-morpholinyl-méthanone | |
C19 H21 F4 N5 O3 | |
Solide | |
95% |
1351761-44-8 | |
100 mg | |
443,40 | |
Réactif |