Learn More
GNE-6776, MedChemExpress
Code produit. 16475126
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16475126
Marque: Medchem Express HY107986
MedChemExpress GNE-6776 is a selective and orally bioavailable USP7 inhibitor.
GNE-6776 is a selective and orally bioavailable USP7 inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau GNE-6776
CAS 2009273-71-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H20N4O2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (287.03 mM)
SMILES CCC(C(C1=CC=C(O)C=C1)=C(N)N=C2)=C2C3=CC=C(C(NC)=O)N=C3
Poids moléculaire (g/mol) 348.4
Poids de la formule 348.4
Pourcentage de pureté 98.29%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.