Learn More
GMPS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | GMPS |
---|---|
Concentration | 0.34 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16805984
|
Proteintech
16376-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 12-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16895974
|
Proteintech
16376-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 12-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Transcription factor which plays a key role in defining the composition of the RNA polymerase II (RNAPII) elongation complex and in modulating the production of mature mRNA transcripts. Acts as an assembly factor to recruit various factors to the RNAPII elongation complex and is recruited to the complex via binding to the transcription elongation factor SUPT6H bound to the C-terminal domain (CTD) of the RNAPII subunit RPB1 (POLR2A). The SUPT6H:IWS1:CTD complex recruits mRNA export factors (ALYREF/THOC4, EXOSC10) as well as histone modifying enzymes (such as SETD2) to ensure proper mRNA splicing, efficient mRNA export and elongation-coupled H3K36 methylation, a signature chromatin mark of active transcription.Spécification
GMPS | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P49915, Q3THK7, Q4V7C6 | |
229363, 295088, 8833 | |
GMPS Fusion Protein Ag9350 | |
Primary | |
-20°C | |
GMPS |
0.34 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Glutamine amidotransferase, GMP synthetase, GMPS | |
Gmps | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |