Learn More
Sampling Systems™ GMP Pallet Knife
These stainless steel GMP pallet knives are ideal for a wide range of applications, including cleaning, scraping and mixing. Made from medical grade 420 stainless steel, they are crevice-free and have a polished finish for easy cleaning after use.
85.41€ - 192.13€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Forme | Curved |
Stérilité | Non-sterile |
Jetable | Reusable |
Type de produit | Pallet Knife |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17982082
|
Sampling Systems™
A123-100 |
190 mm |
85.41€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17972122
|
Sampling Systems™
A123-150 |
240 mm |
106.76€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17922092
|
Sampling Systems™
A123-200 |
325 mm |
146.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17962122
|
Sampling Systems™
A123-250 |
380 mm |
159.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17912092
|
Sampling Systems™
A123-300 |
440 mm |
170.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17942092
|
Sampling Systems™
A123-350 |
490 mm |
192.13€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Strong and flexible
- Range of different lengths
Spécification
Autoclavable | |
Non-sterile | |
Pallet Knife |
Curved | |
Reusable | |
Stainless Steel |