Learn More
Thermo Scientific™ GM6001, contrôle négatif
53.00€ - 233.00€
Spécification
Description | Blanc cassé |
---|---|
Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
À utiliser avec (application) | Un contrôle imperméant aux cellules négatif pour l’inhibiteur de MMP GM 6001 |
Formule moléculaire | C23H34N4O4 |
Poids de la formule | 430.54 |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Blanc cassé | |
Un contrôle imperméant aux cellules négatif pour l’inhibiteur de MMP GM 6001 | |
430.54 | |
Sensible à l’humidité | |
Solide |
-30°C à -10°C | |
C23H34N4O4 | |
(N-t-Butoxycarbonyl-L-leucyl-L-tryptophan methylamide) | |
Soluble in DMSO |