Learn More
Thermo Scientific Chemicals GM 6001
Code produit. 15447039
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142880-36-2
Formule moléculaire C20H28N4O4
Synonyme Galardine ; N-[(2R)-2-(Hydroxamidocarbonylméthyl)-4-méthylpentanoyl]-L-tryptophane méthylamide
Spécification
Quantité 5 mg
Description Blanc cassé
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Un inhibiteur des métalloprotéinases matricielles puissant d’acide hydroxamique à large spectre perméable aux cellules
Poids de la formule 388,50
Sensibilité Sensible à l’humidité
Type de produit GM 6001
Forme Solide
Clé InChI NITYDPDXAAFEIT-DYVFJYSZSA-N
SMILES CNC(=O)[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)[C@H](CC(C)C)CC(=O)NO
Nom IUPAC (2R)-N'-hydroxy-N-[(1S)-2-(1H-indol-3-yl)-1-(methylcarbamoyl)ethyl]-2-(2-methylpropyl)butanediamide
Poids moléculaire (g/mol) 388.47