Learn More
Acide glyoxylique monohydraté, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-139324 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
25g
500g
Code produit. 10182480
Marque: Thermo Scientific Acros 120170250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 563-96-2 | C2H2O3·H2O | 92.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 563-96-2
Formule moléculaire C2H2O3·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 92.06
Numéro MDL MFCD00127974
Clé InChI MOOYVEVEDVVKGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glyoxylic acid monohydrate, glyoxylic acid hydrate, 2-oxoacetic acid hydrate, oxaldehydic acid hydrate, glyoxalic acid monohydrate, glyoxalate, glyoxylate hydrate, glyoxalic acid hydrate, oxoacetate monohydrate, glyoxylic acid-hydrate, oxoacetic acid hydrate
CID PubChem 15620607
Nom IUPAC Acide oxaldéhydique ; Hydrate
SMILES C(=O)C(=O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glyoxylic acid monohydrate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 48.0°C to 52.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HCOCO2H·H2O
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble.
Poids de la formule 92.06
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Poudre ou morceaux cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Glyoxylic acid monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.