Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glyoxal, pur, solution à 40 % dans l’eau
Marque: Thermo Scientific Chemicals 156220250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 7732-18-5 Poids : 31.62500kg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Glyoxal | |
107-22-2,7732-18-5 | |
Incolore à jaune | |
104.0°C | |
Tambour métallique | |
HCOCHO | |
25 L | |
01,413 | |
15, 4544 | |
Solubility in water: miscible. | |
C(=O)C=O | |
58.04 | |
8 mPa.s (20°C) | |
58.04 | |
Pures |
40 wt.% Solution in Water | |
-14.0°C | |
1.2650g/mL | |
>104°C | |
C2H2O2 | |
MFCD00006957 | |
01, 759 | |
1.265 | |
glyoxal, ethanedial, oxalaldehyde, 1,2-ethanedione, glyoxylaldehyde, biformal, biformyl, diformal, diformyl, aerotex glyoxal 40 | |
LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N | |
oxaldéhyde | |
7860 | |
CHEBI:34779 | |
39 to 41% (Titrimetry other) | |
Liquide |
Sécurité et traitement
- Glyoxal, 40 wt% solution in water
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only