Learn More
Thermo Scientific™ GlycoLink™ IP Kit
Immobilisez les anticorps polyclonaux ou d’autres glycoprotéines sur des billes d’agarose pour des dosages d’immunoprécipitation ou de co-précipitation via des sucres oxydés au périodate.
Marque:  Thermo Scientific™
Code produit. 11648843
  • 712.00€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le kit d’IP Thermo Scientific GlycoLink fournit des composants pour l’immunoprécipitation efficace (IP et co-IP) basée sur l’immobilisation à petite échelle, covalente, de résine d’affinité d’anticorps et d’autres glycoprotéines via des groupes de sucres oxydés.
Le kit GlycoLink utilise la résine UltraLink activée par l’hydrazide pour immobiliser et effectuer 25 dosages IP ou Co-IP avec différents anticorps ou ligands de glycoprotéines. La méthode est idéale pour les anticorps polyclonaux, qui ont généralement des glucides abondants (glycosylation) sur leurs fragments Fc. Les anticorps monoclonaux contenant des glucides adéquats sont également efficaces. Les anticorps immobilisés par cette méthode hydrazide-glucides possèdent des sites de liaison antigénique non obstrués et une capacité de purification optimale. Les colonnes de glycoprotéines ou d’anticorps préparées peuvent être régénérées et réutilisées au moins cinq fois pour l’immunoprécipitation, la co-immunoprécipitation ou la purification par affinité sans perte significative de capacité de liaison.
Points clés :
  • Immobilisation efficace : effectuez le couplage de 2 à 10 μg d’anticorps oxydés ou d’autres glycoprotéines à 20 μl de résine en 2 heures ou moins
  • Immobilisation stable : la structure de résonance des liaisons hydrazone est suffisamment stable pour que l’anticorps reste couplé pendant l’élution
  • Préservation de la fonction de liaison : immobilise l’IgG via la région Fc, ce qui permet de préserver la disponibilité des deux sites de liaison d’antigènes pour capter la cible
  • Applications polyvalentes : immobilisez n’importe quelle molécule contenant des sucres oxydables, y compris les glycoprotéines, pour une utilisation dans la purification des partenaires de liaison des interactions protéiques
Comprend :
Le kit contient de la résine, des tampons et des réactifs pour l’immobilisation, des colonnes de dessalage, des tampons de lyse / lavage et d’élution pour l’immunoprécipitation, des colonnes de centrifugation et des tubes de prélèvement pour microcentrifugeuse, et un tampon de chargement pour SDS-PAGE
Recommandé dans les cas suivants :
Immunoprécipitation suivie de l’électrophorèse et de l’excision de la protéine pour la spectrométrie de masse ou le séquençage ; Immunoprécipitation et analyse SDS-PAGE d’une protéine d’un poids moléculaire similaire à la chaîne lourde ou légère de l’anticorps ; Identification des partenaires de liaison de la glycoprotéine immobilisée
Co-immunoprécipitation pour déterminer les interactions protéine-protéine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2 à 10 µg d’anticorps oxydé ou de couplage de glycoprotéine pour 20 µl de résine
Purification par affinité
GlycoLink™
Immunoprécipitation (IP)
Kit IP
Kit
Suffisant pour : 25 réactions IP / Co-IP, chacune utilisant 20 µl de résine couplée à un anticorps
• Résine d’hydrazide UltraLink, 0,5 ml
• Tampon de couplage GlycoLink, 50 ml
• Aniline, 0,2 ml
• Méta-périodate de sodium, 0,5 g
• Tampon de lavage, 60 ml
• Colonnes de centrifugation de dessalage Zeba, 0,5 ml, 25 colonnes
• Tampon de lavage / lyse d’IP, 50 ml
• Boîte PBS (pour obtenir 500 ml), 1 boîte
• Tampon d’élution, pH de 2,8, 50 ml
• Tampon d’échantillon avec marqueur de piste, non réducteur (5X), 5 ml
• Bouchons à vis à de colonne de centrifugation Pierce, 25 colonnes
• Tubes de prélèvement, 2 ml, 100 tubes
Stocker à 4°C.
Microcentrifugeuse
1 kit
Non spécifique à la cible
25 réactions