Learn More
Acide glycolique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11424164
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 11424164
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12511.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 79-14-1 | C2H4O3 | 76.051 g/mol
L’acide glycolique est utilisé pour les traitements de l’acné et anti-âge. Il est également employé dans l’industrie textile comme agent de teinture et de tannage. Il est utilisé dans les polymères d’émulsion, les solvants et les additifs pour l’encre et les peintures. Il est également utile comme intermédiaire de synthèse organique comme les réactions de redox, l’estérification et la polymérisation à longue chaîne. Il agit comme monomère dans la préparation de l’acide polyglycolique et d’autres copolymères biocompatibles. De plus, il est utilisé comme agent de conservation et aromatisant dans la synthèse organique. Il est également utilisé dans les adhésifs et les plastiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide glycolique est utilisé pour les traitements de l’acné et anti-âge. Il est également employé dans l’industrie textile comme agent de teinture et de tannage. Il est utilisé dans les polymères d’émulsion, les solvants et les additifs pour l’encre et les peintures. Il est également utile comme intermédiaire de synthèse organique comme les réactions de redox, l’estérification et la polymérisation à longue chaîne. Il agit comme monomère dans la préparation de l’acide polyglycolique et d’autres copolymères biocompatibles. De plus, il est utilisé comme agent de conservation et aromatisant dans la synthèse organique. Il est également utilisé dans les adhésifs et les plastiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’éther diéthylique, l’acétone, l’acide acétique et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-14-1
Formule moléculaire C2H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 76.051
Numéro MDL MFCD00004312
Clé InChI AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
CID PubChem 757
ChEBI CHEBI:17497
Nom IUPAC 2-Acide hydroxyacétique
SMILES C(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycolic acid
pH 2
Point de fusion 74°C à 80°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire HOCH2CO2H
Numéro UN UN3261
Beilstein 1209322
Merck Index 14,4498
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,diethyl ether,acetone,acetic acid and ethyl acetate.
Poids de la formule 76.05
Pourcentage de pureté 98%
Densité 1,49
Quantité 100 g
Odeur Désagréable
Sensibilité Hygroscopique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Glycolic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hydroxyacetic acid