Learn More
Acide glycolique à 70 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
22.01€ - 350.75€
Identifiants chimiques
CAS | 79-14-1, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H4O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 76.051 |
Numéro MDL | MFCD00004312 |
Clé InChI | AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech |
CID PubChem | 757 |
ChEBI | CHEBI:17497 |
Nom IUPAC | 2-Acide hydroxyacétique |
SMILES | C(C(=O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10425851
|
Thermo Scientific Acros
411032500 |
250 g | Flacon en verre |
22.01€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10475271
|
Thermo Scientific Acros
411030010 |
1 kg | Flacon en verre |
35.22€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11935081
|
Thermo Scientific Acros
411030250 |
25 kg | Baril métallique |
350.75€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
79-14-1, 7732-18-5 | |
76.051 | |
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N | |
757 | |
2-Acide hydroxyacétique |
C2H4O3 | |
MFCD00004312 | |
glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech | |
CHEBI:17497 | |
C(C(=O)O)O |
Spécification
Glycolic acid | |
79-14-1, 7732-18-5 | |
113.0°C | |
C2H4O3 | |
MFCD00004312 | |
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N | |
2-Acide hydroxyacétique | |
757 | |
76.04 | |
1.2700 g/mL | |
1.27 |
70% in water | |
10.0°C | |
Jaune | |
CH2OHCOOH | |
glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech | |
C(C(=O)O)O | |
76.051 | |
CHEBI:17497 | |
70% | |
Solution |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.Peut nuire à la fertilité.Peut nuire au fœtus
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Wear eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-180-5
missing translation for 'rtecsNumber' : MC5250000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Glycolic acid, 67% in water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.