Learn More
Glycogène, à partir dʼhuîtres, Ultrapure, de Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15825158
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Identifiants chimiques
CAS 9005-79-2
Formule moléculaire C24H42O21
Poids moléculaire (g/mol) 666.579
Numéro MDL MFCD00081547
Clé InChI BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Synonyme glycogen, 2 r,3 r,4 s,5 s,6 r-2-2 r,3 s,4 r,5 r,6 r-4,5-dihydroxy-6-2 r,3 s,4 r,5 r,6 s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-2-2 s,3 r,4 s,5 s,6 r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy methyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, glycogen from bovine liver, 2 r,3 r,4 s,5 s,6 r-2-2 r,3 s,4 r,5 r,6 r-4,5-dihydroxy-6-2 r,3 s,4 r,5 r,6 s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-2-2 s,3 r,4 s,5 s,6 r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 2 s,3 r,4 s,5 s,6 r-2-2 r,3 s,4 r,5 r,6 r-4,5-dihydroxy-3-2 r,3 r,4 s,5 s,6 r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy-6-2 r,3 s,4 r,5 r,6 s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxyoxan-2-yl methoxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 4-o-4-o-alpha-d-glucopyranosyl-6-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
CID PubChem 439177
ChEBI CHEBI:28087
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]méthoxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycogen
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 5 g
Qualité Ultrapure
Forme physique Poudre