Learn More
Glycine, PlusOne™, Cytiva
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Description
- Utilisé en IEF et PAGE
- Soluble dans l’eau froide et l’eau chaude, légèrement soluble dans l’acétone
- Insoluble dans l’éther diéthylique
- Solide
- Utilisé comme un composant de tampons
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Glycine |
CAS | 56-40-6, 7732-18-5 |
Plage de pourcentage du dosage | ≥99.7% |
Formule moléculaire | C2H5NO2 |
Numéro MDL | MFCD00008131 |
Synonyme | glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine |
Clé InChI | DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | NCC(O)=O |
Nom IUPAC | Acide 2-aminoacétique |
Poids moléculaire (g/mol) | 75.07 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Glycine, PlusOne™, Cytiva >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu