Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de glycine, 98 + % Code produit.: 10156800
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de glycine, 98 + %
Code produit. 10156800
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Code produit. 10156800
Marque: Thermo Scientific Chemicals 411011000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6000-43-7
Formule moléculaire C2H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 111.53
Numéro MDL MFCD00012872
Clé InChI IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine hydrochloride, 2-aminoacetic acid hydrochloride, glycine, hydrochloride, glycocoll hydrochloride, aminoacetic acid hydrochloride, glycine-hcl, unii-225zlc74hx, ccris 3355, glycine hcl, glycine, chloride
CID PubChem 22316
Nom IUPAC acide 2-aminoacétique ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine hydrochloride
Point de fusion 178.0°C to 182.0°C
Note relative au nom 99%
pH 1 to 2 (10% aq. soln.)
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2CH2COOH·HCl
Beilstein 04, 340
Merck Index 15, 4526
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Eau 1% Max. (K.F.)
Quantité 100 g
Poids de la formule 111.53
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0451415 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number411015000,411011000,411010025
Numéro de lotA0464112 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number411015000,411011000,411010025
Numéro de lotA0462691 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/11/2024 Catalog Number411015000,411011000,411010025
Numéro de lotA0464112 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/06/2024 Catalog Number411015000,411011000,411010025
Numéro de lotA0462691 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/05/2024 Catalog Number411015000,411011000,411010025
Identifiant produit
  • Glycine hydrochloride
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de glycine, 98 + % >