Learn More
Glycine, qualité d’électrophorèse, MP Biomedicals™
Code produit. 11491642 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
Code produit. 11491642
Marque: MP Biomedicals 04808831
La glycine de qualité électrophorèse est destinée à une utilisation dans les tampons pour électrophorèse et SDS-PAGE.
  • La glycine est un composant des tampons de fonctionnement de Tris-glycine et de Tris-glycine-SDS pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide.
  • Glycine is also a component of Towbin′s transfer buffer for Western blots. (La glycine est également un composant du tampon de transfert de Towbin pour les transferts Western.)
  • Il s’agit d’un neurotransmetteur inhibiteur de la moelle épinière et d’un régulateur allostérique des récepteurs NMDA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Point de fusion 451°F
pH 4 (0.2 molar aq. soln.)
Rotation spécifique ≤0.0065%
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ethanol (95%). Almost insoluble in ether.
Densité 1.1607 g/mL
Quantité 5 kg
Rotation optique ≤0.0065%
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Électrophorèse
Forme physique Poudre
pKa 2,35 à 25°C
Afficher plus Afficher moins
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.