Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycine, ACS, 98,5+ %
Description
Glycine is employed to protect the kidneys from the harmful side effects of certain drugs used after organ transplantation as well as the liver from the harmful effects of alcohol. The solution of glycine plays an important role for deposition of alloys and metals. It is likewise useful for patients with acute alcohol hallucinosis. It is applied for treating schizophrenia, stroke, benign prostatic hyperplasia (BPH), and some rare inherited metabolic disorders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Glycine |
Point de fusion | ∼245°C (decomposition) |
pH | 5.97 |
Couleur | Blanc |
Beilstein | 635782 |
Merck Index | 14,4491 |
Informations sur la solubilité | Soluble in pyridine,water. Sparingly soluble in ethanol. Insoluble in ether. |
Densité | 1.595 g/mL |
Quantité | 100 g |
Odeur | Odorless |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
N19K003 | Certificat d’analyse | 22/03/2024 | 043497.22,043497.36,043497.A5 |
Z20I036 | Certificat d’analyse | 11/01/2023 | 043497.22,043497.36,043497.A5,043627.06,043627.03 |
Y11I037 | Certificat d’analyse | 22/11/2022 | 043497.22,043497.36,043497.A5,043627.06,043627.03 |
X28H074 | Certificat d’analyse | 17/11/2022 | 043497.22,043497.36,043497.A5,043627.06,043627.03 |
R31I037 | Certificat d’analyse | 07/06/2022 | 043497.22,043497.36,043497.A5,043627.06,043627.03 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%