Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycine, ACS, 98,5+ % Code produit.: 11335837
Thermo Scientific Chemicals Glycine, ACS, 98,5+ %
Code produit. 11335837
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
3 kg
Code produit. 11335837
Marque: Thermo Scientific Chemicals 043497.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Glycine is employed to protect the kidneys from the harmful side effects of certain drugs used after organ transplantation as well as the liver from the harmful effects of alcohol. The solution of glycine plays an important role for deposition of alloys and metals. It is likewise useful for patients with acute alcohol hallucinosis. It is applied for treating schizophrenia, stroke, benign prostatic hyperplasia (BPH), and some rare inherited metabolic disorders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Point de fusion ∼245°C (decomposition)
pH 5.97
Couleur Blanc
Beilstein 635782
Merck Index 14,4491
Informations sur la solubilité Soluble in pyridine,water. Sparingly soluble in ethanol. Insoluble in ether.
Densité 1.595 g/mL
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Poids de la formule 75.07
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité ACS
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN19K003 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/03/2024 Catalog Number043497.22,043497.36,043497.A5
Numéro de lotZ27I030 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/01/2023 Catalog Number043496.22,043497.36,043496.14,043496.36,043497.A5
Numéro de lotZ20I036 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/01/2023 Catalog Number043497.22,043497.36,043497.A5,043627.06,043627.03
Numéro de lotY17I021 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog Number043496.22,043497.36,043496.14,043496.36,043497.A5
Numéro de lotY29I039 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2022 Catalog Number043496.22,043497.36,043496.14,043496.36,043497.A5
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Glycine, ACS, 98,5+ % >